Learn More
KAT5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | KAT5 |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817473
|
Proteintech
10827-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807473
|
Proteintech
10827-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TIP60 is a transcription factor, originally isolated as an HIV-1 TAT-interactive protein, known to interact with the viral TAT protein that leads to HTATIP polyubiquitination and targets it for degradation. It belongs to the MYST family of histone acetyl transferases (HATs). TIP60 is a catalytic subunit of the NuA4 histone acetyltransferase complex which is involved in transcriptional activation of select genes principally by acetylation of nucleosomal histone H4 and H2A. A co-regulator of transcription factors, TIP60 either promotes or suppresses tumorigenesis. TIP60 is an enzyme that has a role in DNA repair and apoptosis and is thought to play an important role in signal transduction.Especificaciones
KAT5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8CHK4, Q92993, Q99MK2 | |
10524, 192218, 81601 | |
KAT5 Fusion Protein Ag1261 | |
Primary | |
-20°C | |
KAT5 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
60 kDa Tat interactive protein, cPLA(2) interacting protein, cPLA2, ESA1, Histone acetyltransferase KAT5, HIV 1 Tat interactive protein, HTATIP, HTATIP1, K(lysine) acetyltransferase 5, KAT5, Lysine acetyltransferase 5, PLIP, TIP, TIP60 | |
KAT5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |