Learn More
Karl Fischer Reagent, for Karl Fischer Analysis, Modified, Solution ≈5mg H2O/mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Especificaciones
Color | Marrón |
Cantidad | 2.5 L |
Punto de ebullición | 124°C |
Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |