missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KAP1 Mouse anti-Human, Clone: 1B9G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KAP1 |
|---|---|
| Clon | 1B9G12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16868685
|
Proteintech
66630-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16858685
|
Proteintech
66630-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TIF1 beta is a member of the tripartite motif (TRIM) family. It is composed of a N-terminal RBCC (RING finger, B boxes, coiled coil) motif, and a C-terminal bromodomain which is preceded by a PHD finger. TIF1 beta has been reported to function as a co-repressor for Kruppel-associated box (KRAB)-domain-containing zinc finger proteins. As such, it plays a crucial role in early embryogenesis. It appears that the co-repressor function of TIF1 beta is related to its organization and/or maintece of higher-order, heterochromatin-like structures.Especificaciones
| KAP1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KAP 1, KAP1, KRAB associated protein 1, KRAB interacting protein 1, KRIP 1, Nuclear corepressor KAP 1, RING finger protein 96, RNF96, TF1B, TIF1 beta, TIF1B, TRIM28, tripartite motif containing 28 | |
| TRIM28 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1B9G12 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q13263 | |
| 10155 | |
| KAP1 Fusion Protein Ag7519 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRIM28 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto