Learn More
Kanamycin Sulfate, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
40.25€ - 174.00€
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinónimo Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2 R, 3 S, 4 S, 5 S, 6 R)-2-(aminometil)-6-[(1 R, 2 S, 3 S, 4 R, 6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S, 3 R, 4 S, 5 R, 6 R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15815168
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
J17924.06
5 g Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15825168
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
J17924.14
25 g Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells
  • Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis
  • Kanamycin is inactivated by aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in periplasmic space
Especificaciones
25389-94-0
582.575
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
C18H38N4O15S
MFCD00070253
Kanamycin A
(2 R, 3 S, 4 S, 5 S, 6 R)-2-(aminometil)-6-[(1 R, 2 S, 3 S, 4 R, 6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S, 3 R, 4 S, 5 R, 6 R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
Especificaciones
Kanamycin sulfate
Polvo
C18H38N4O15S
Kanamycin A
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
582.575
582.58
Kanamycin Sulfate
25389-94-0
MFCD00070253
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
(2 R, 3 S, 4 S, 5 S, 6 R)-2-(aminometil)-6-[(1 R, 2 S, 3 S, 4 R, 6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S, 3 R, 4 S, 5 R, 6 R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
134129479
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 246-933-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NZ3225030
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener en frío