Learn More
Kanamycin Sulfate, Ultrapure
Código de producto. 15815168 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15815168 5 g Frasco de plástico 5 g
15825168 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15815168 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J17924.06
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25389-94-0 | C18H38N4O15S | 582.575 g/mol
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Marcador seleccionable para vectores cósmidos utilizados en la transfección de células de mamíferos.
  • Modo de acción: Se une a los componentes del ribosoma e inhibe la síntesis de proteínas.
  • La kanamicina es inactivada por la aminoglucósido fosfotransferasa (PM 25 000) en el espacio periplásmico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25389-94-0
Fórmula molecular C18H38N4O15S
Peso molecular (g/mol) 582.575
Número MDL MFCD00070253
Clave InChI OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Sinónimo Kanamycin A
PubChem CID 134129479
Nombre IUPAC (2 R, 3 S, 4 S, 5 S, 6 R)-2-(aminometil)-6-[(1 R, 2 S, 3 S, 4 R, 6 S)-4,6-diamino-3-[(2 S, 3 R, 4 S, 5 R, 6 R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxioxano-3,4,5-triol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kanamycin sulfate
Tipo Kanamycin Sulfate
Forma física Polvo
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.58