Learn More
Thermo Scientific™ K252c, 99%
Inhibits protein kinase C
Marca:  Thermo Scientific™
Detalles adicionales : CAS : 85753-43-1 Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15435359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
5mg
-30°C a -10°C
99%
C20H13N3O
Estaurosporinona; 6,7,12,13-tetrahidro-5H-indolo[2,3-a]pirrolo[3,4-c]carbazol-5-ona
K252c
Blanquecino a marrón
Inhibe la proteína cinasa C
85753-43-1
311,34
Soluble en DMSO a 25 mm. También soluble en metanol. Insoluble en agua.
Sólido cristalino
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos