Learn More
Cole-Parmer™ Cables alargadores tipo K
Utilice estos cables alargadores para una gran variedad de aplicaciones. Los cables alargadores tipo K Cole-Parmer™ poseen un cable de termopar de calibre 20 (0.032 pulgadas de diámetro) con PVC/aislamiento de PVC.
Marca: Cole-Parmer™ 08516-35
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados con colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
ANSI | |
Cable alargador | |
7,5 m |