Learn More
BUCHI K-439 Model Speed Digestor
Marca:  BUCHI 1154392100
Detalles adicionales : Peso : 25.37000kg
Código de producto. 11987228
  • 10099.21€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Speed Digestor
220/240 V ±10 V
620 mm
Feed - Kjeldahl, Chemicals/Agricultural, Beverage, Pharmaceutical / Cosmetics , Food , Environmental Analysis
310 mm
540 mm
50/60 Hz
2000 W
220/240 V ±10 V, 50/60 Hz, 1280 W
300mL Sample tubes and standard suction module
1 Ea.