Learn More
Justrite™ Recipientes de seguridad de acero de tipo I
Bidones de acero de alta calidad calibre 24 de gran resistencia con juntas de doble sellado
71.27€ - 154.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente de seguridad de tipo I |
---|---|
Descripción | Costura de cierre doble |
Para utilizar con (aplicación) | Para el llenado y vertido de materiales inflamables |
Material | Acero |
Acabado | Pintura en polvo |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11903609
|
Justrite™
7150200Z |
Amarillo | 5 gal | Asa redondeada basculante |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12981375
|
Justrite™
10001 |
Rojo | 0,13 gal | Asa de liberación del disparador |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15318623
|
Justrite™
10301 |
Rojo | 1 gal | Asa redondeada basculante |
87.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12991375
|
Justrite™
10101Z |
Rojo | 0,25 gal | Asa de liberación de disparador |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11953599
|
Justrite™
7120200Z |
Amarillo | 2 gal | Asa redondeada, basculante |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Construcción de acero de alta calidad con juntas dobles para proteger contra fugas. La boquilla hermética y de cierre automático con mecanismo integrado de liberación de presión positiva ventila automáticamente entre 3 y 5 psig.
- Las juntas de bloqueo dobles protegen contra fugas
- Los supresores de acero inoxidable resistentes a la corrosión protegen el contenido contra combustión al tiempo que permiten el flujo rápido de los líquidos
- El fondo acanalado proporciona resistencia adicional y se eleva para evitar perforaciones accidentales
- El acabado de pintura en polvo de alto brillo y duradero resiste los productos químicos y el uso intensivo
- La etiqueta de advertencia incluye una gran zona de ID para el etiquetado del contenido por parte del usuario
- Los tamaños de 0.5 l (1 pinta) y 1 l (1 cuarto de galón) tienen un práctico mecanismo de tirador disparador que se utiliza con una sola mano para facilitar el vertido
- Los tamaños mayores cuentan con asas abatibles diseñadas ergonómicamente que no forman parte de la dispensación
- Mecanismo amplio para un mayor equilibrio, fácil transporte y espacio libre para incluir aditivos de aceite
Información de órdenes
Disponibles en rojo para almacenamiento de materiales inflamables, amarillo para combustible diésel y azul para queroseno. Seleccione entre varios tamaños de recipientes rojos disponibles con embudo de polipropileno que se acopla al recipiente y ayuda durante el vertido a través de aberturas más pequeñas.
Certifications
Lista UL y ULC. Con aprobación FM. Certificado TÜV.
Compliance
Conforme a los requisitos de la OSHA y de la NFPA y compatible con CARB.
Garantía
Ten years.
Especificaciones
Recipiente de seguridad de tipo I | |
Para el llenado y vertido de materiales inflamables | |
Pintura en polvo |
Costura de cierre doble | |
Acero | |
10 años |