Learn More
Justrite™ Recipientes de seguridad de acero de tipo I
Descripción
Construcción de acero de alta calidad con juntas dobles para proteger contra fugas. Boquilla de cierre automático estanca a las fugas con mecanismo de alivio de presión positivo integrado que se ventila automáticamente entre 3 y 5 psig.
- Las costuras de cierre doble protegen contra fugas
- Los protectores de acero inoxidable resistentes a la corrosión protegen el contenido de la ignición mientras permite que los líquidos fluyan rápidamente
- La parte inferior estriada proporciona resistencia adicional y se eleva para evitar punciones accidentales
- El acabado de pintura en polvo de alto brillo resistente a los productos químicos y los abusos
- La etiqueta de advertencia incluye una zona de identificación extragrande para el etiquetado de contenidos del usuario
- 1 pinta (0,5 L) y 1 cuarto de galón. (1L) tamaños Tiene un cómodo mecanismo de manija con gatillo de una mano para verter fácilmente.
- Los tamaños más grandes tienen manijas giratorias diseñadas ergonómicamente que no son parte del dispensador.
- Amplio mecanismo para un mayor equilibrio, fácil transporte y espacio para alojar aditivos de aceite
Información de órdenes
Disponibles en rojo para almacenamiento de materiales inflamables, amarillo para combustible diésel y azul para queroseno. Seleccione entre varios tamaños de recipientes rojos disponibles con embudo de polipropileno que se acopla al recipiente y ayuda durante el vertido a través de aberturas más pequeñas.
Certifications
Lista UL y ULC. FM aprobado. Certificado TÜV.
Compliance
Conforme a los requisitos de la OSHA y de la NFPA y compatible con CARB.
Garantía
Diez años.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA |
| Tipo de producto | Recipiente de seguridad de tipo I |
| Tipo de tapón | Tapa de cierre automático |
| Descripción | Costura de cierre doble |
| Capacidad (imperial) | 0,25 gal |
| Capacidad (métrico) | 1L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el llenado y vertido de materiales inflamables |
| Material | Acero |
| Acabado | Pintura en polvo |
| Mostrar más |