Learn More
Justrite™ Cabina de seguridad antiinflamable Sure-Grip™ Piggyback
Designed to mount on top of 30- and 45 gallon Sure-Grip™ EX cabinets, these Piggyback safety cabinets can be used independently or stacked as benchtop units for added storage.
Marca: Justrite™ 8913201
Detalles adicionales : Peso : 59.42059kg
Descripción
Características del armario de seguridad Piggyback
- Armarios de seguridad estándar con parte superior de apilamiento de 114 l (30 galones)
- También se pueden montar en pared o utilizarse sobre la mesa
- Acero de calibre 18 con espacio de aire aislante de 3,8 cm (1,5 pulgadas)
- Disponibles con puertas manuales o de cierre automático con asas Sure-Grip™ empotradas con almohadilla exclusiva para un agarre seguro y mayor seguridad
- La construcción de pared doble proporciona 38,1 mm (1-1/2 pulgadas) de espacio de aire aislante para ayudar a evitar la propagación de las llamas
- Etiquetas de advertencia reflectantes y de alta visibilidad Haz-Alert™ que ofrecen mayor seguridad durante apagones o incendios
- Orificios de ventilación dobles con supresores de llama en la parte superior y la parte inferior opuesta que permiten expulsar los vapores peligrosos
- Puertas con cierre automático y fáciles de cerrar que protegen el armario contra incendios
- El cierre automático activa un sistema crítico de cierre de tres puntos para protección en caso de incendio
- Los eslabones de los fusibles mantienen las puertas de cierre automático abiertas, a ras de la parte delantera del armario para facilitar el acceso y el reabastecimiento; las puertas se cierran automáticamente a los 74 °C (165 °F)
- El mecanismo de cierre automático oculto proporciona un espacio de almacenamiento óptimo y un acceso sin obstáculos al contenido
- Los estantes de seguridad SpillSlope dirigen los derrames accidentales a la parte posterior e inferior del sumidero a prueba de fugas
- Patas de nivelación ajustables que garantizan un posicionamiento y una alineación estables para el cierre hermético de la puerta
- El panel lateral exterior tiene integrado un conector de tierra para facilitar la conexión a tierra
- Interior y exterior acabados con pintura en polvo sin plomo duradera
- Respaldado por una garantía exclusiva de 10 años
- Conforme a los requisitos de la NFPA y de la OSHA
Certifications
Aprobado por la FM. Modelos con cierre automático también incluidos en la lista UL.
Compliance
Cumplen con el Código Uniforme contra Incendios.
Especificaciones
100,3cm | |
18 pulg | |
Acero (CR) | |
59,4kg | |
14,56 in | |
45,7cm | |
12 gal | |
13 pulg | |
Armario de almacenamiento Piggyback | |
43 pulg | |
Amarillo | |
Cierre manual | |
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
37 cm | |
Epoxi, poliéster | |
Asas Sure-Grip™ empotradas con cerradura de cilindro y juego de llaves o un candado opcional, etiquetas de advertencia reflectantes en tres idiomas Haz-Alert™, dos orificios de ventilación con supresor de llama, cuatro patas de nivelación automática ajustables, conexión a tierra | |
18 pulg | |
37 x 100,3 x 33 cm | |
131 lb | |
39,5 in | |
33 cm | |
Inflamables | |
109 cm | |
45,7cm | |
2 |