Learn More
Justrite™ Cables antiestáticos con conectores finales
Evita la ignición por chispas resultantes del movimiento de líquidos inflamables
Marca: Justrite™ 08505
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre cable flexible o aislado.
- Cable flexible formado por cable de aeronaves de trenzado múltiple reforzado con acero recubierto de zinc
- Cable aislado formado por cable de cobre de trenzado múltiple con recubrimiento resistente a la electricidad de poliuretano negro
- Las longitudes de cable de conexión a tierra estándar son 1 y 3 m; cuando se precisen longitudes mayores, utilice varios cables con extremos terminales de 0,63 cm (0,25 pulg) (n.º de cat. 17-985-90G o 17-985-90J) atornillados juntos
† Enrollado.
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
Especificaciones
Alambre | |
Pinza en C de 1,58 cm (0,625 pulg.) y pinza de cocodrilo 1,58 cm (0,625 pulg.) | |
91,44cm |
Zinc, acero | |
36 in |