Learn More
Justrite™ Cables antiestáticos con conectores finales
Descripción
Elija entre cable flexible o aislado.
- Cable flexible formado por cable de aeronaves de trenzado múltiple reforzado con acero recubierto de zinc
- Cable aislado formado por cable de cobre de trenzado múltiple con recubrimiento resistente a la electricidad de poliuretano negro
- Las longitudes de cable de conexión a tierra estándar son 1 y 3 m; cuando se precisen longitudes mayores, utilice varios cables con extremos terminales de 0,63 cm (0,25 pulg) (n.º de cat. 17-985-90G o 17-985-90J) atornillados juntos
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
†Enrollado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Alambre |
| Material | Zinc, acero, Steel |
| Incluye | Conectores finales: Pinza de mano y terminal de 0,63 cm (0,25 pulg). |
| Longitud (imperial) | 120 in |
| Longitud (métrico) | 304,8 cm |