Learn More
Justrite™ Pinzas de cocodrilo dobles antiestáticas
Pinzas de cocodrilo dobles con conectores finales
Marca:  Justrite™ 08500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11953549
  • 56.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de cocodrilo dobles (mordazas de 1,58 cm (0,625 pulg)
Zinc, acero
36 in
91,44 cm