Learn More
Invitrogen™ Human JPH4 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0765
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15378980
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
JPH4 Synthetic Peptide, PEP-0765, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 18 amino acids near the carboxy terminus of human JPH4.PEP-0765 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20645.
Especificaciones
Especificaciones
84502
purified
Human JPH4
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96JJ6
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
JPH4
0.02% sodium azide
50 μg
PBS