Learn More
Bibby Scientific™ Cubetas de plástico Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV
Ahorre tiempo de limpieza y evite la contaminación cruzada con las cubetas de plástico desechables. La cubetas de plástico Bibby Scientific™ Jenway™ para longitudes de onda visibles y UV vienen en un paquete de 100.
Marca: Bibby Scientific™ 83070-34
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Eficiente y ahorro de tiempo
- Evita la contaminación cruzada
Especificaciones
Cubeta | |
Plástico | |
10 mm |
De 1,5 a 3,0 ml | |
100/Paq. | |
medición de muestras líquidas en espectrofotometría |