Learn More
Jenway™ Medidores de sobremesa Jenway™
Utilice este versátil medidor de sobremesa para una gran variedad de aplicaciones. Los medidores de sobremesa Jenway™ son ideales para el análisis de rutina.
Marca: Jenway™ 35440-01
Detalles adicionales : Peso : 2.56620kg
Descripción
El 4510 es un medidor de conductividad de sobremesa fácil de usar con la flexibilidad necesaria para satisfacer la gama más amplia de requisitos del usuario. Para aplicaciones donde se requiere la mayor exactitud, el 4510 cuenta con reconocimiento automático del estándar de conductividad y detección de criterio de valoración. Las opciones de configuración incluyen constante de celda, coeficiente de temperatura y temperatura de referencia. El instrumento puede almacenar hasta 32 lecturas, que también se pueden enviar a una impresora o transferir al ordenador a través de DataWay y la interfaz RS232.- Visualización simultánea de temperatura y TDS o conductividad
- Selección automática del intervalo para obtener la mejor resolución
- Calibración mediante constante de celda o soluciones estándar
- Reconocimiento del estándar automático
- Almacenamiento de hasta 32 resultados
- Enlace RS232 bidireccional a la impresora o al PC
El 4520 es un medidor de conductividad de alta especificación con una serie de modos de medición. El 4520 medidor de laboratorio ofrece modos de conductividad/resistividad/TDS/salinidad y temperatura y proporciona precisión adicional con calibración de conductividad de 1, 2, o 3 puntos o en el amplio intervalo de medición de 0 a 19,99S. El modo 'agua pura' exclusivo garantiza la precisión óptima para esta difícil aplicación.
- Modos de conductividad, resistividad, TDS y salinidad
- Modo de agua pura especial para mediciones de conductividad ultrabaja
- Almacenamiento de 500 resultados con registrador de datos integrado
- Enlace de datos por infrarrojos (IrDA) para la conexión a la impresora y enlace RS232 para conectarse a la impresora o PC a través del software DataWay
Especificaciones
Analógico y RS232 | |
LCD (retroiluminada 1/8 VGA) | |
De 0 a 1999 g/l | |
amplia gama de aplicaciones donde se requiere la mayor exactitud con reconocimiento automático del estándar de conductividad y detección de criterio de valoración | |
32 lecturas | |
Reino Unido | |
Medidor de conductividad/TDS/temperatura de sobremesa | |
De 0,01 mg/l a 1 g/l | |
0,1 °C | |
250 mm | |
9 V CA ±10 % a 50/60 Hz | |
50/60Hz |
± 0,5 %± 2 dígitos | |
De 0 a 19,99 s | |
De 0 a 100 grados C ATC/manual | |
6 ajustes de intervalo seleccionados automáticamente para conductividad y TDS, sonda de conductividad de vidrio con ATC (K=1), portaelectrodos y fuente de alimentación para Reino Unido | |
4510 | |
Conductividad | |
De 0,01 uS a 0,01 S | |
± 0,5 °C | |
210 mm | |
55 mm | |
9 V |