Learn More
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower
Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates. Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water, even when there is no mains water supply.
Marca: Hughes HSHJ14K1SS
Detalles adicionales : Peso : 340.00000kg
Descripción
- Ducha aislada con depósito de emergencia con unidad de lavado ocular/facial, para su uso en climas calientes no peligrosos
- Los modelos con revestimiento y aislamiento mantienen una temperatura estable
- Adecuado para su uso cuando no existe suficiente presión de agua
- Unidad de lavado ocular/facial montada en el lateral
- Diseñado para cumplir y superar los patrones ANSI al proporcionar agua tibia durante más de 15 minutos a un flujo garantizado de 76 litros por minuto, incluso cuando no hay suministro de agua
Especificaciones
1500 L | |
Acero inoxidable | |
Ducha con depósito |