missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Grifos con calibrador en T de rosca rápida J Young

Los grifos con calibrador en T de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y diferentes diámetros de vía lateral.

Marca:  GPE Scientific™ PTT/W/8

Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15844874

  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Tipo de rosca rápida
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones

Especificaciones

Grifo con calibrador en T de rosca rápida J Young
Llave de paso: 8 mm
Id: 8 mm, D.E.: 11 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales