Learn More
GPE Scientific™ Grifos con calibrador en T de rosca rápida J Young
Los grifos con calibrador en T de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y diferentes diámetros de vía lateral.
Marca:  GPE Scientific™ PTT/W/10
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824874
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de rosca rápida
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Especificaciones
Grifo con calibrador en T de rosca rápida J Young
Llave de paso: 10 mm
Id: 13 mm, D.E.: 10 mm