missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Grifos rectos J Young, de rosca fina
Los grifos rectos de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados en varios tamaños de llave de paso.
Marca: GPE Scientific™ POR/10
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tipo de rosca fina
- Disponibles en varios tamaños de llave de paso
- Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Grifo recto, de rosca fina | |
Llave de paso: 10 mm | |
Id: 10 mm, D.E.: 13 mm |