Learn More
GPE Scientific™ Grifos directos de rosca rápida J Young
Los grifos directos de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y diferentes diámetros de vía lateral.
Marca:  GPE Scientific™ PTT/8
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15844864
  • 67.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de rosca rápida
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Especificaciones
Grifo recto de rosca rápida J Young
Llave de paso: 8 mm
Id: 8 mm, D.E.: 11 mm