Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica de bola/macho, junta esférica J Young
Junta tórica de bola/macho, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
Marca:  GPE Scientific™ GBM/18/7
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15804764
  • 23.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta esférica diseñada para su uso con junta de copa
  • Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro interior del vástago: 7 mm, diámetro externo del vástago: 11 mm
Junta esférica/macho
18/7