Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Round Bottom with Glass Key and Socket is specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds, and is available in different capacities.
Marca: GPE Scientific™ SRG/50
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Incluye llave de vidrio y la toma
- Disponibles en varias capacidades:
- Disponible con diferentes tamaños de juntas
Especificaciones
50 ml | |
Schlenk Flask | |
Redondo |
Llave de vidrio y toma | |
Tamaño de la junta: 19 |