Learn More
GPE Scientific™ Juntas tóricas J Young para juntas esféricas
Las juntas tóricas GPE Scientific™ J Young para juntas esféricas facilitan un sellado seguro para juntas esféricas y están disponibles como Viton o Viton con revestimiento de PTFE.
Marca: GPE Scientific™ O18/P
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Adecuadas para utilizarse con juntas esféricas
- Disponibles en Viton o Viton con revestimiento de PTFE
- Disponible en diferentes tamaños de juntas
Especificaciones
Junta tórica para junta esférica | |
Viton con revestimiento de PTFE | |
Juntas esféricas de tamaño 18/7 y 18/9 |