Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica y septo
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica y septo es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo y un septo situado en el centro.
Marca: GPE Scientific™ GSS/125
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Forma cilíndrica, oblonga
- Recipiente estanco a los gases
- Volumen medido
- Tubo colector estándar con extremos con válvula
- Incluye septo centralizado
Especificaciones
Tubos de muestras de gas | |
125 ml |