Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica y septo
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica y septo es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo y un septo situado en el centro.
Marca:  GPE Scientific™ GSS/1000
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15884764
  • 203.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Forma cilíndrica, oblonga
  • Recipiente estanco a los gases
  • Volumen medido
  • Tubo colector estándar con extremos con válvula
  • Incluye septo centralizado
Especificaciones
Especificaciones
Gas Sample Tube
1000 ml