Learn More
GPE Scientific™ Tubo de muestras de gas J Young con tapón de junta tórica
Tubo de muestras de gas GPE Scientific™ J Young con tapón de junta tórica es un tubo de recogida de gas con válvulas de junta tórica en cada extremo.
Brand: GPE Scientific™ GST/500
Additional Details : Peso : 0.30000kg
Description
- Forma cilíndrica, oblonga
- Recipiente estanco a los gases
- Volumen medido
- Tubo colector estándar con extremos con válvula
Specifications
Tubos de muestras de gas | |
500 ml |