Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Bath Circulators: Model 5150 H24
Reliable, high-wattage heaters that deliver rapid fluid heat up and ensure fluid compatibility for your application.
1920.00€
Código de producto | Marca | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376671
|
Fisherbrand™
|
50 Hz |
1920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Standard high temperature cutout (HTC) circuitry is user-selectable to ensure application temperatures do not exceed set point parameters
- High temperature and low level cut-outs
- Compact footprint maximizes bench space
- Includes external circulation plumbing with 8-mm and 12-mm fittings and supply and return clamps
- Work area cover included on all heated baths
- High quality stainless steel baths
- All bath drains are located on the front of the unit with an integrated valve
Especificaciones
Fuerza |