Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación calefactados Isotemp™: modelo 5150 H24
Código de producto. 11376671 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Frecuencia unitSize
11376671 50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 11376671
Calentadores de alta potencia fiables que proporcionan un calentamiento de líquidos rápido y garantizan la compatibilidad de líquidos para su aplicación.
El usuario puede seleccionar la circuitería de corte de temperatura alta (HTC) estándar para garantizar unas temperaturas de aplicación que no superen los parámetros de ajuste
  • Desconexiones por exceso de temperatura y bajo nivel
  • El tamaño reducido maximiza el espacio en la mesa
  • Incluye tuberías de circulación externa con conexiones de 8 mm y 12 mm y pinzas de suministro y retorno
  • Cubierta para área de trabajo incluida con todos los baños calefactados
  • Baños de acero inoxidable de gran calidad
  • Todos los drenajes del baño se ubican en la parte delantera de la unidad con una válvula integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 15,4 L a 19,6 L
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura De 10 °C a 150 °C
Capacidad calorífica 1200 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 56,13 x 36,32 x 39,62 cm
Longitud (métrico) 56,13 cm
Anchura (métrico) 36,32 cm
Anchura (métrico) interior 29,46 cm
Altura (métrico) 39,62 cm
Peso (métrico) 15,9 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz