Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación de enfriamiento/calentamiento Isotemp™, 230 V, 50 Hz
Diseñado pensando en el alto rendimiento, un tamaño pequeño y un funcionamiento silencioso.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
Descripción
- Gama completa de calentamiento y refrigeración de - 10 °C a + 80 °C
- El depósito pequeño garantiza un tiempo de respuesta de temperatura rápido
- Tamaño reducido
- Funcionamiento silencioso
Especificaciones
2,8 L | |
Fuerza | |
2,0 kW | |
17/ l/min (300 mbar) | |
Sí | |
29,9 kg | |
50 Hz |
A +20 °C | |
De -10 °C a +80 °C | |
250LCU | |
&plusnm;0,1 °C | |
419,1 x 228,6 x 635 mm | |
230 V |