Learn More
Isosórbido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 256.00€
CAS | 652-67-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
Número MDL | MFCD00064827 |
Clave InChI | KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N |
Sinónimo | isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol |
PubChem CID | 12597 |
Nombre IUPAC | (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol |
SMILES | C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10103401
|
Thermo Scientific Acros
351910050 |
5 g | Frasco de vidrio |
23.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10153491
|
Thermo Scientific Acros
351911000 |
100 g | Frasco de vidrio |
82.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10096343
|
Thermo Scientific Acros
351915000 |
500 g | Frasco de vidrio |
256.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
652-67-5 | |
146.14 | |
KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N | |
12597 | |
C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O |
C6H10O4 | |
MFCD00064827 | |
isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol | |
(3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol |
Especificaciones
Isosorbide | |
652-67-5 | |
Auténtico | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00064827 | |
isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol | |
C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O | |
146.14 | |
146.14 |
56.0°C to 62.0°C | |
Beige o blanco a amarillo | |
Cristales, sólido cristalino o masa | |
C6H10O4 | |
15, 5270 | |
KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N | |
(3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol | |
12597 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 211-492-3
RUO – Research Use Only