Learn More
Isosorbida, 98%
Código de producto. 10103401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153491 100 g Frasco de vidrio 100 g
10096343 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 652-67-5 | C6H10O4| 146,14 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652-67-5
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00064827
Clave InChI KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Sinónimo isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
Nombre IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidrofuro[3,2-b]furano-3,6-diol
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isosorbide
Punto de fusión 56.0°C to 62.0°C
Color Beige o blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales, sólido cristalino o masa
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Índice Merck 15, 5270
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación