Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, ≥99 %, para bioquímica, contiene aprox. 15 % 1,4-dioxano, ACROS Organics™
Catalog Number 10164660
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
367-93-1, 123-91-1
C9H18O5S
238.30
MFCD00063273
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
656894
CHEBI:61448
(2R3R4S5R6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
367-93-1, 123-91-1
C9H18O5S
238.30
MFCD00063273
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
656894
CHEBI:61448
(2R3R4S5R6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Pérdida por secado 15% to 16% (90°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 17, IV, 3726
Índice Merck 15, 5126
Condición de rotación específica − 27.00 (20.00°C c=1,H2O)
Rotación específica -25° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino o agujas