Learn More
Isopropanol, 99,5 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10003643
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropanol
Punto de fusión -89.5°C
Absorbancia 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 300nm, 0.03 max. at 275nm, 0.04 max. at 260nm, 0.08 max. at 245nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Densidad 0.7850g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 83.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.785
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Viscosidad 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Agua 0.2% max. (K.F.)
Fieser 13,108
Índice Merck 15, 5254
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.