Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 5 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
Marca: Merck TMTP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
La membrana Isopore™ es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en cadena recomendado para todos los análisis en los que la muestra se ve en la superficie de la membrana. La membrana Isopore™ ofrece ventajas distintas para el análisis de contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopía óptica o electrónica. La membrana Isopore™ está compuesta de una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa y de cristal para una observación de muestras más clara. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro preciso de los poros y un tamaño uniforme de los poros para una separación precisa de las muestras por tamaño. Los filtros de peso pareado no suelen ser necesarios debido a los bajos pesos constantes de alquitrán y cenizas.Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore™ no manchan, lo que provoca una interferencia de fondo baja
•No higroscópico, lo que permite un secado rápido y reduce el tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere un aclarado para la microscopía de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopía epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
5 μm | |
550 ml/min x cm2; 250 ml/min x cm2/psi | |
50,0 L/min/cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
25 mm |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Análisis de aire; biología celular; cultivo celular; bioensayos; citología; análisis medioambiental; epifluorescencia. | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
25 mm |