Learn More
Merck Filtros de membrana Isopore™, 0,2 μm
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica. Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra. Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
169.00€ - 682.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Policarbonato |
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Caudal | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Caudal | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10084440
|
Merck
GTTP01300 |
13 mm | Blanca | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
169.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10702731
|
Merck
GTBP01300 |
13 mm | Negra | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
171.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10712381
|
Merck
GTTP02500 |
25 mm | Blanca | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
306.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10527092
|
Merck
GTBP02500 |
25 mm | Negra | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
374.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10722381
|
Merck
GTTP03700 |
37 mm | Blanca | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
270.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10696721
|
Merck
GTTP04700 |
47 mm | Blanca | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
382.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10742381
|
Merck
GTBP04700 |
47 mm | Negra | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 6 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
580.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10606731
|
Merck
GTTP14250 |
142 mm | Blanca | Promedio 16 ml/min x cm2 (resultados típicos a 10 psi); 3,36 ml/min x cm2/psi | 50 psi |
682.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10300462
|
Merck
GTTP09030 |
90 mm | Blanco | 0,007 l/min/cm2/psi (aire), 16 ml/min/cm2 (agua) | ≥ 5,2 bar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
La membrana Isopore™ es un filtro de pantalla de policarbonato con surcos grabados recomendado para todos los análisis en los que la muestra se ve sobre la superficie de la membrana. La membrana Isopore™ ofrece particulares ventajas para el análisis de contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopía óptica o electrónica. La membrana Isopore™ está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa y de tipo cristal para una observación de muestras más clara. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro preciso y un tamaño uniforme de los poros para una separación exacta de las muestras por tamaño. Los filtros de peso a juego no suelen ser necesarios debido a los bajos y constantes pesos del alquitrán y la ceniza.Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore™ no manchan, lo que provoca una interferencia de fondo baja
•No son higroscópicas, lo que permite un secado rápido y reduce el tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere un aclarado para la microscopía de luz transmitida. También están disponibles en marrón
Aplicaciones:
Monitorización del aire ambiental, microscopía epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Hidrófilo |
Filtro de pantalla | |
0,22 μm | |
Membranas de filtración |