Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isocitosina, 99 %
Catalog Number p-7035992
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
108-53-2
C4H5N3O
111.10
MFCD00057557 MFCD00023256
XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
66950
CHEBI:55502
2-amino-1H-pirimidin-6-ona
NC1=NC=CC(=O)N1
108-53-2
C4H5N3O
111.10
MFCD00057557 MFCD00023256
XQCZBXHVTFVIFE-UHFFFAOYSA-N
isocytosine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidin-4-ol, 2-aminopyrimidin-4 1h-one, 2-amino-4-pyrimdinol, 2-amino-4-pyrimidone, 2-amino-4-oxypyrimidine, 2-aminouracil, 4-pyrimidinol, 2-amino, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino
66950
CHEBI:55502
2-amino-1H-pirimidin-6-ona
NC1=NC=CC(=O)N1
Isocytosine (2-aminouracil) is an isomer of cytosine used in physical chemical studies involving metal complex binding, hydrogen-bonding, and tautomerism and proton transfer effects in nucleobases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isocitosina (2-aminouracilo) es un isómero de citosina utilizado en estudios químicos físicos que implican la unión de complejos metálicos, la unión de hidrógeno, así como el tautomerismo y los efectos de transferencia de protones en las nucleobases.
Solubilidad
Soluble en DMF, DMSO, agua caliente y AcOH.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isocytosine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMF,DMSO,hot water,and AcOH.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 99%