Learn More
Nitrato de Isoconazol, 99 %, Thermo Scientific™
23.20€ - 182.00€
CAS | 24168-96-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H15Cl4N3O4 |
Peso molecular (g/mol) | 479.14 |
Número MDL | MFCD01721647 |
Clave InChI | NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate |
PubChem CID | 159968 |
Nombre IUPAC | 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico |
SMILES | O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15542343
|
Thermo Scientific Acros
458640010 |
1 g |
23.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15552343
|
Thermo Scientific Acros
458640050 |
5 g |
60.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15562343
|
Thermo Scientific Acros
458640250 |
25 g |
182.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
24168-96-5 | |
479.14 | |
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N | |
159968 | |
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1 |
C18H15Cl4N3O4 | |
MFCD01721647 | |
isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate | |
1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico |
Especificaciones
Isoconazole nitrate | |
181.0°C to 183.0°C | |
99% | |
C18H15Cl4N3O4 | |
isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate | |
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1 | |
479.14 | |
479.14 |
24168-96-5 | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD01721647 | |
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N | |
1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico | |
159968 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 246-051-4
RUO – Research Use Only