Learn More
Nitrato de Isoconazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15542343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15542343 1 g 1 g
15552343 5 g 5 g
15562343 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15542343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24168-96-5
Fórmula molecular C18H15Cl4N3O4
Peso molecular (g/mol) 479.14
Número MDL MFCD01721647
Clave InChI NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
PubChem CID 159968
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoconazole nitrate
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza 99%
RU– Solo para uso en investigación