Learn More
Isobutiramida, 99 %, Thermo Scientific™
51.17€ - 510.64€
CAS | 563-83-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9NO |
Peso molecular (g/mol) | 87.122 |
Número MDL | MFCD00008019 |
Clave InChI | WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide |
PubChem CID | 68424 |
Nombre IUPAC | 2-metilpropanamida |
SMILES | CC(C)C(=O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11460197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21641.14 |
25g |
51.17€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11470197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21641.22 |
100g |
149.76€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11480197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21641.36 |
500g |
510.64€
500 g |
Fecha estimada de envío: 13-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Isobutyramide plays an important role in chemical grafting of human serum albumin during the synthesis of sequentially assembled protein capsules. It is used in pharmaceutical manufacturing and in cellular differentiation. It finds application in the transcription of human gamma-globin gene and murine embryonic epsilon(y)-globin gene. Further, it is in the treatment of beta-thalassemia and sickle cell disease.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesLa isobutiramida desempeña una importante función en el injerto químico de albúmina sérica humana durante la síntesis de cápsulas de proteínas montadas secuencialmente. Se utiliza en fabricación farmacéutica y en diferenciación celular. Se aplica en la transcripción del gen humano de la gamma-globina y el gen embrionario murino de la epsilon(i)-globina. Además, forma parte del tratamiento de la beta-talasemia y la drepanocitosis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
563-83-7 | |
87.122 | |
WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N | |
68424 | |
CC(C)C(=O)N |
C4H9NO | |
MFCD00008019 | |
isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide | |
2-metilpropanamida |
Especificaciones
Isobutyramide | |
1.013 | |
216°C to 220°C | |
MFCD00008019 | |
25g | |
WFKAJVHLWXSISD-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpropanamida | |
68424 | |
99% |
563-83-7 | |
127°C to 129°C | |
C4H9NO | |
isobutyramide, propanamide, 2-methyl, 2-methylpropionamide, isobutyrimidic acid, isobutylamide, isopropylformamide, dimethylacetoamide, unii-82uoe7b38z, dimethylacetamid, c-isopropylformamide | |
Soluble in water. | |
CC(C)C(=O)N | |
87.122 | |
87.12 |
RUO – Research Use Only