Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ Iso-Versinic Tubing
Fluoroelastomer, chemical transfer Versilon™ Iso-Versinic Tubing is ideal for transferring highly aggressive chemicals.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 770180-05
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Extraordinaria resistencia química a ácidos fuertes, disolventes clorados y alcoholes.
- Resistentes a las llamas
- Resistencia a la temperatura de – 20 a 200 °C (posiblemente 300 °C)
Especificaciones
Transfer Tubing | |
0.12 in. | |
Fluoroelastómero de alto rendimiento | |
16.4 ft. | |
0.04 in. | |
Para la transferencia de productos químicos altamente agresivos | |
-20 °C | |
Negro | |
392°F |
Esterilizable en autoclave | |
3 mm | |
5 mm | |
5 m | |
1 mm | |
-4°F | |
1/pack | |
60 (Shore A) | |
de 200 °C |