Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca: Gilson™ F117748
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Iso-Versinic™
Especificaciones
Tubos de extensión | |
4 mm | |
300 cm | |
- 20 °C | |
Ácidos | |
Impermeable a la mayoría de gases |
Esterilizable en autoclave | |
Iso-Versinic | |
Para cabezales de bomba MF1 y MF4 | |
1 unidad | |
70 ml/min | |
Negro |