Learn More
IRX6 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | IRX6 |
---|---|
Concentración | 800 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17211376
|
Proteintech
24440-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17201376
|
Proteintech
24440-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The IRX6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human IRX6. This antibody recognizes human, mouse antigen. The IRX6 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB,ELISA analysis.
Especificaciones
IRX6 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
79190 |
800 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
Primary |