Learn More
Hierro, técnico, clasificación, fino, (metal), Fisher Chemical
Catalog Number 10090180
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
iron
[Fe]
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
iron
[Fe]
Color Gris
Punto de fusión 1535°C
Punto de ebullición 3000°C
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.84g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Tamaño de partículas 0.3 to 0.72mm
Presión de vapor 1mmHg 1787
Formulario Sólido