Learn More
Polvo de hierro, reducido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15423027
Click to view available options
Cantidad:
250 g
7439-89-6
Fe
7439-89-6
Fe
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 1538°C
Punto de ebullición 2740°C
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99%