Learn More
Iron(Iii) Oxide, purified, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(Iii) Oxide |
Cantidad | 6 x 1 kg |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.69 |
Porcentaje de pureza | ≥95% |
Grado | purificado |