Learn More
Citrato de hierro(III) hidrato, Fe(III) 16,5-20 %; Fe(II) máx. 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Proporciona una fuente de hierro utilizada en aplicaciones de cultivo celular. Proporciona hierro de una forma menos tóxica que las sales de hierro libres.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Proporciona una fuente de hierro utilizada en aplicaciones de cultivo celular. Proporciona hierro de una forma menos tóxica que las sales de hierro libres.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron (III) citrate hydrate |
Cantidad | 50 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.94 (Anhydrous) |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5% |
Sensibilidad | Light sensitive |