Learn More
Acrilato de hierro(III), 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11365007
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
55488-18-1
C9H9FeO6
269.01
MFCD00080380
WNWBIDPJHFYYLM-UHFFFAOYSA-K
iron iii acrylate, feracryl, pk 2 acrylic polymer, poly acrylic acid iron salt, iron acrylate, 2-propenoic acid, homopolymer, iron salt, iron triacrylate, 79-10-7 parent, iron 3+ acrylate, 2-propenoic acid, iron 3+ salt
171450
hierro(3+); prop-2-enoato
C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Fe+3]
55488-18-1
C9H9FeO6
269.01
MFCD00080380
WNWBIDPJHFYYLM-UHFFFAOYSA-K
iron iii acrylate, feracryl, pk 2 acrylic polymer, poly acrylic acid iron salt, iron acrylate, 2-propenoic acid, homopolymer, iron salt, iron triacrylate, 79-10-7 parent, iron 3+ acrylate, 2-propenoic acid, iron 3+ salt
171450
hierro(3+); prop-2-enoato
C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Fe+3]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iron(III) acrylate
Punto de fusión 190°C to 200°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .