Learn More
Yoduro de hierro(II), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
Iron(II) iodide is used as a catalyst in organic reactions. It is also used as a compound in semiconductors and other high purity applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) iodide |
Color | Gris |
Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metal basis) |
Información de solubilidad | Soluble in water,diethyl ether and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.66 |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and light sensitive; Hygroscopic |
Aspecto | Gray beads |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) iodide anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.